1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trifluoronitrobenzene
L20302.06
L20302.14
L20302.06EA
952
DKK
L20302.06
L20302.14
1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzen 99%
1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 66684-58-0
Molecular Formula: C6H2F3NO2
Formula Weight: 177.08
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4860
Beilstein Reference: 2455018
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00456803
Formel:
C₆H₂F₃NO₂ Molekylvægt: 177.08 g/mol Massefylde: 1.52 Flammepunkt: 75 °C (167 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00456803 CAS-nummer: 66684-58-0 EINECS: 266-447-0 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |