1-Fluor-3-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Fluoronitrobenzene
B25553.14
B25553.22
B25553.14EA
977
DKK
B25553.14
B25553.22
1-Fluor-3-nitrobenzen ≥98%
1-Fluor-3-nitrobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 402-67-5
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: 2°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 1862210
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007196
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molekylvægt: 141.1 g/mol Kogepunkt: 204…206 °C Smeltepunkt: 2 °C Massefylde: 1.325 Flammepunkt: 76 °C (168 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007196 CAS-nummer: 402-67-5 EINECS: 206-953-0 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |