1-Fluor-2-nitrobenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
A13852.0B
A13852.18
A13852.30
A13852.0BEA
4060
DKK
A13852.0B
A13852.18
A13852.30
1-Fluor-2-nitrobenzen ≥99%
1-Fluor-2-nitrobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 1493-27-2
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.340
Refractive Index: 1.5317
Melting Point: -8°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 607262
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007048
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molekylvægt: 141.1 g/mol Kogepunkt: 215 °C Smeltepunkt: –8 °C Massefylde: 1.340 Flammepunkt: 94 °C (201 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007048 CAS-nummer: 1493-27-2 EINECS: 216-088-0 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |