1-Fluor-2-nitrobenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
119480100 119480500 119482500
ACRO119480100EA 190 DKK
ACRO119480100 ACRO119480500 ACRO119482500
1-Fluor-2-nitrobenzen 99%
1-Fluor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₄FNO₂
Kogepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 9…6 °C
Massefylde: 1,335 g/cm³
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007048
CAS-nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5307 to 1.5327 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %