1,2-Difluor-4-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,4-Difluoronitrobenzene
A11060.09 A11060.18
A11060.09EA 494 DKK
A11060.09 A11060.18
1,2-Difluor-4-nitrobenzen ≥98%
1,2-Difluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molekylvægt: 159.09 g/mol
Kogepunkt: 76…80 °C (8 mmHg)
Massefylde: 1.441
Flammepunkt: 80 °C (176 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007198
CAS-nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III