1,2-Difluor-4-nitrobenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Difluoronitrobenzene
241930250 241931000
ACRO241930250EA 763 DKK
ACRO241930250 ACRO241931000
1,2-Difluor-4-nitrobenzen 99%
1,2-Difluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molekylvægt: 159.09 g/mol
Kogepunkt: 80…81 °C (14 mmHg)
Massefylde: 1.441 g/cm³
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007198
CAS-nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %