4-Fluor-3-nitroanilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
168400250 168401000 168400050
ACRO168400250EA 410 DKK
ACRO168400250 ACRO168401000 ACRO168400050
4-Fluor-3-nitroanilin 99%
4-Fluor-3-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Smeltepunkt: 96…99 °C
Massefylde: 0,43 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007833
CAS-nummer: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
GC ≥98.5 %