4-Fluor-2-nitroanilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
233070100 233071000
ACRO233070100EA 283 DKK
ACRO233070100 ACRO233071000
4-Fluor-2-nitroanilin 99%
4-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molekylvægt: 156.12 g/mol
Smeltepunkt: 92…95 °C
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007830
CAS-nummer: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %