4-Fluoranilin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15597.14
A15597.22
A15597.36
A15597.14EA
291
DKK
A15597.14
A15597.22
A15597.36
4-Fluoranilin ≥99%
4-Fluoranilin
Purity: 99%
CAS No.: 371-40-4
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Recognizable
Melting Point: -2°
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 742030
Merck Reference: 14,4169
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007829
Formel:
C₆H₆FN Molekylvægt: 111.12 g/mol Kogepunkt: 186…187 °C Smeltepunkt: –2 °C Massefylde: 1.158 Flammepunkt: 73 °C (163 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007829 CAS-nummer: 371-40-4 EINECS: 206-735-5 UN nummer: 2941 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04196 |