4-Fluoranilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
119291000 119295000 119290250
ACRO119291000EA 448 DKK
ACRO119291000 ACRO119295000 ACRO119290250
4-Fluoranilin 98%
4-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Kogepunkt: 187 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,157 g/cm³
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007829
CAS-nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN nummer: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %