3-Fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98+%
CAS No.: 372-19-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 1305471
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007758
Formel:
C₆H₆FN Kogepunkt: 186…187 °C Smeltepunkt: –2 °C Massefylde: 1,156 Flammepunkt: 77 °C (170 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007758 CAS-nummer: 372-19-0 EINECS: 206-747-0 UN nummer: 2941 ADR: 6.1,III |