3-Fluoranilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
119280250 119281000
ACRO119280250EA 496 DKK
ACRO119280250 ACRO119281000
3-Fluoranilin 98%
3-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Kogepunkt: 186 °C (756 mmHg)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007758
CAS-nummer: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN nummer: 2941
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %