3,5-Difluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16528.06 A16528.14 A16528.22
A16528.06EA 600 DKK
A16528.06 A16528.14 A16528.22
3,5-Difluoranilin ≥98%
3,5-Difluoranilin
Purity: 98+% CAS No.: 372-39-4 Molecular Formula: C6H5F2N Formula Weight: 129.11 Flash Point: 75°(167°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 80°/20mm Beilstein Reference: 2802286 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007763
Formel: C₆H₅F₂N
Kogepunkt: 80 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 37…41 °C
Massefylde: 1,295
Flammepunkt: 75 °C (167 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007763
CAS-nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III