3,5-Difluoranilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
311420010 311420100 311420500
ACRO311420010EA 166 DKK
ACRO311420010 ACRO311420100 ACRO311420500
3,5-Difluoranilin 98%
3,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molekylvægt: 129.11 g/mol
Kogepunkt: 82 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 37…41 °C
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007763
CAS-nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %