2-Fluoranilin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12612.14
A12612.22
A12612.36
A12612.14EA
338
DKK
A12612.14
A12612.22
A12612.36
2-Fluoranilin ≥99%
2-Fluoranilin
Purity: 99%
CAS No.: 348-54-9
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Recognizable
Melting Point: -29°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1524219
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007642
Formel:
C₆H₆FN Molekylvægt: 111.12 g/mol Kogepunkt: 171…173 °C Smeltepunkt: –29 °C Massefylde: 1.152 Flammepunkt: 60 °C (140 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007642 CAS-nummer: 348-54-9 EINECS: 206-478-9 UN nummer: 2941 ADR: 6.1 III |