2-Fluoranilin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
119270250 119271000 119275000
ACRO119270250EA 306 DKK
ACRO119270250 ACRO119271000 ACRO119275000
2-Fluoranilin 99+%
2-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Molekylvægt: 111.12 g/mol
Kogepunkt: 182…183 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –29 °C
Massefylde: 1.151 g/cm³
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007642
CAS-nummer: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN nummer: 1992
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %