2,6-Difluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13020.06
A13020.14
A13020.22
A13020.06EA
440
DKK
A13020.06
A13020.14
A13020.22
2,6-Difluoranilin ≥98%
2,6-Difluoranilin
Purity: 98%
CAS No.: 5509-65-9
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.5080
Odour: Characteristic
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 2802697
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00007655
Formel:
C₆H₅F₂N Molekylvægt: 129.11 g/mol Kogepunkt: 152…154 °C Massefylde: 1.275 Flammepunkt: 51 °C (124 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007655 CAS-nummer: 5509-65-9 EINECS: 226-853-0 UN nummer: 1992 ADR: 3 III |