2,4-Difluoranilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
114590100 114590250 114591000
ACRO114590100EA 228 DKK
ACRO114590100 ACRO114590250 ACRO114591000
2,4-Difluoranilin 99%
2,4-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molekylvægt: 129.11 g/mol
Kogepunkt: 170 °C (753 mmHg)
Smeltepunkt: –7.5 °C
Massefylde: 1.268 g/cm³
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007648
CAS-nummer: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN nummer: 2941
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03171
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine