2,4,6-Trifluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10964.03
A10964.06
A10964.14
A10964.22
A10964.03EA
297
DKK
A10964.03
A10964.06
A10964.14
A10964.22
2,4,6-Trifluoranilin ≥98%
2,4,6-Trifluoranilin
Purity: 98%
CAS No.: 363-81-5
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 54°(129°F)
Odour: Recognizable
Boiling Point: 57°/22mm
Beilstein Reference: 2831022
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00007650
Formel:
C₆H₄F₃N Kogepunkt: 57 °C (22 mmHg) Smeltepunkt: 33…36 °C Flammepunkt: 54 °C (129 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007650 CAS-nummer: 363-81-5 EINECS: 206-660-8 UN nummer: 2926 ADR: 4.1,III |