2-Fluor-6-iodbenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L07924.03 L07924.06
L07924.03EA 388 DKK
L07924.03 L07924.06
2-Fluor-6-iodbenzoesyre ≥97%
2-Fluor-6-iodbenzoesyre
Formel: C₇H₄FIO₂
Kogepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 122…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042289
CAS-nummer: 111771-08-5