1-Fluor-3-iodbenzen 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoroiodobenzene
204480050 204480250
ACRO204480050EA 229 DKK
ACRO204480050 ACRO204480250
1-Fluor-3-iodbenzen 99% stabilised
1-Fluor-3-iodbenzen
Formel: C₆H₄FI
Molekylvægt: 222 g/mol
Kogepunkt: 77…78 °C (19 mmHg)
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 1.89 g/cm³
Flammepunkt: 67 °C
MDL Number: MFCD00001044
CAS-nummer: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper