4-Fluor-3-nitrobenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10800.06 A10800.14 A10800.22
A10800.06EA 467 DKK
A10800.06 A10800.14 A10800.22
4-Fluor-3-nitrobenzoesyre ≥98%
4-Fluor-3-nitrobenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 453-71-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 121-126° Boiling Point: 92°/15mm MDL No.: MFCD00007058
Formel: C₇H₄FNO₄
Molekylvægt: 185.11 g/mol
Kogepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 121…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007058
CAS-nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3