4-Fluor-3-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
305060050 305060250
ACRO305060050EA 320 DKK
ACRO305060050 ACRO305060250
4-Fluor-3-nitrobenzoesyre 98%
4-Fluor-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄FNO₄
Molekylvægt: 185.11 g/mol
Kogepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 120…126 °C
MDL Number: MFCD00007058
CAS-nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %