2-Fluor-4-nitrobenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19770.03 L19770.06
L19770.03EA 950 DKK
L19770.03 L19770.06
2-Fluor-4-nitrobenzoesyre ≥98%
2-Fluor-4-nitrobenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 403-24-7 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 172-175° Beilstein Reference: 2582091
Formel: C₇H₄FNO₄
Molekylvægt: 185.11 g/mol
Smeltepunkt: 172…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00275565
CAS-nummer: 403-24-7