6-Fluoranthranilsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10919.03
A10919.06
A10919.14
A10919.03EA
440
DKK
A10919.03
A10919.06
A10919.14
6-Fluoranthranilsyre 98%
6-Fluoranthranilsyre
Purity: 98%
CAS No.: 434-76-4
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Melting Point: 165-167°
Beilstein Reference: 3540926
Formel:
C₇H₆FNO₂ Kogepunkt: 305 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 165…167 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00067781 CAS-nummer: 434-76-4 |