5-Fluoranthranilsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21458.03 B21458.06 B21458.14
B21458.03EA 795 DKK
B21458.03 B21458.06 B21458.14
5-Fluoranthranilsyre ≥98%
5-Fluoranthranilsyre
Purity: 98+% CAS No.: 446-08-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2803664
Formel: C₇H₆FNO₂
Kogepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182…184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055566
CAS-nummer: 446-08-2
EINECS: 207-159-7