4-Fluoranthranilsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21907.03 B21907.06
B21907.03EA 819 DKK
B21907.03 B21907.06
4-Fluoranthranilsyre 98%
4-Fluoranthranilsyre
Purity: 98% CAS No.: 446-32-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 192-196° Beilstein Reference: 2803665
Formel: C₇H₆FNO₂
Kogepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 192…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075553
CAS-nummer: 446-32-2
EINECS: 207-163-9