2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12396.06 A12396.14
A12396.06EA 341 DKK
A12396.06 A12396.14
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoesyre ≥99%
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 602-94-8 Molecular Formula: C7HF5O2 Formula Weight: 212.07 Melting Point: 100-104° Boiling Point: 219-221° MDL No.: MFCD00002406
Formel: C₇HF₅O₂
Kogepunkt: 219…221 °C
Smeltepunkt: 100…104 °C
Massefylde: 1,942 g/cm³ (22 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002406
CAS-nummer: 602-94-8
EINECS: 210-026-6