4-Fluorbenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14129.14 A14129.22 A14129.36
A14129.14EA 433 DKK
A14129.14 A14129.22 A14129.36
4-Fluorbenzoesyre ≥98%
4-Fluorbenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 456-22-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 183-187° Beilstein Reference: 1906922 Merck Reference: 14,4171 MDL No.: MFCD00002530
Formel: C₇H₅FO₂
Kogepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 183…187 °C
Massefylde: 1,470
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002530
CAS-nummer: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 14,4171