3-Fluorbenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16511.14 A16511.22
A16511.14EA 768 DKK
A16511.14 A16511.22
3-Fluorbenzoesyre ≥99%
3-Fluorbenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 455-38-9 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1906920
Formel: C₇H₅FO₂
Kogepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 122…124 °C
Massefylde: 1,474
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002489
CAS-nummer: 455-38-9
EINECS: 207-248-0