2,4,6-Trifluorbenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19758.03 A19758.06
A19758.03EA 738 DKK
A19758.03 A19758.06
2,4,6-Trifluorbenzoesyre ≥98%
2,4,6-Trifluorbenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 28314-80-9 Molecular Formula: C7H3F3O2 Formula Weight: 176.10 Melting Point: 140-142° Beilstein Reference: 1958300
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molekylvægt: 176.09 g/mol
Kogepunkt: 237
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042398
CAS-nummer: 28314-80-9