2,3,4-Trifluorbenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20696.06 B20696.14
B20696.06EA 1310 DKK
B20696.06 B20696.14
2,3,4-Trifluorbenzoesyre ≥98%
2,3,4-Trifluorbenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 61079-72-9 Molecular Formula: C7H3F3O2 Formula Weight: 176.10 Melting Point: 140-142° Beilstein Reference: 7476020
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molekylvægt: 176.09 g/mol
Kogepunkt: 237
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061232
CAS-nummer: 61079-72-9