4-Fluorbenzonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13028.06 A13028.14 A13028.22
A13028.06EA 452 DKK
A13028.06 A13028.14 A13028.22
4-Fluorbenzonitril ≥99%
4-Fluorbenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 1194-02-1 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 2041517 MDL No.: MFCD00001812
Formel: C₇H₄FN
Kogepunkt: 186…188 °C
Smeltepunkt: 34…37 °C
Massefylde: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65 °C (149 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001812
CAS-nummer: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III