4-Fluorbenzonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
160810050 160810250
ACRO160810050EA 262 DKK
ACRO160810050 ACRO160810250
4-Fluorbenzonitril 99%
4-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Kogepunkt: 188 °C (750 mmHg)
Smeltepunkt: 33…36 °C
Massefylde: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001812
CAS-nummer: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol