3-Fluorbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B23426.06 B23426.14 B23426.22
B23426.06EA 731 DKK
B23426.06 B23426.14 B23426.22
3-Fluorbenzonitril ≥98%
3-Fluorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 403-54-3 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5055 Odour: Almond-like Melting Point: -16° Boiling Point: 183° Beilstein Reference: 1858941 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001797
Formel: C₇H₄FN
Kogepunkt: 183 °C
Smeltepunkt: –16 °C
Massefylde: 1,140
Flammepunkt: 67 °C (152 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001797
CAS-nummer: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III