3,5-Difluorbenzonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B21347.06 B21347.14
B21347.06EA 503 DKK
B21347.06 B21347.14
3,5-Difluorbenzonitril ≥99%
3,5-Difluorbenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 64248-63-1 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Melting Point: 83-88° Boiling Point: 160° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00010311
Formel: C₇H₃F₂N
Kogepunkt: 160 °C
Smeltepunkt: 83…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010311
CAS-nummer: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III