2-Fluorbenzonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Fluorobenzonitrile
250050250 250050050 250051000
ACRO250050250EA 667 DKK
ACRO250050250 ACRO250050050 ACRO250051000
2-Fluorbenzonitril 99%
2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Kogepunkt: 90 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: 35…37 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001773
CAS-nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %