2,6-Difluorbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10454.09 A10454.18 A10454.30
A10454.09EA 326 DKK
A10454.09 A10454.18 A10454.30
2,6-Difluorbenzonitril ≥98%
2,6-Difluorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 1897-52-5 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4875 Odour: Almond-like Melting Point: 28-32° Boiling Point: 197-198° Beilstein Reference: 2045292 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001778
Formel: C₇H₃F₂N
Kogepunkt: 197…198 °C
Smeltepunkt: 28…32 °C
Massefylde: 1,246
Flammepunkt: 80 °C (176 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001778
CAS-nummer: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III