3-Fluor-p-anisaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23827.03
B23827.06
B23827.03EA
286
DKK
B23827.03
B23827.06
3-Fluor-p-anisaldehyd ≥98%
3-Fluor-p-anisaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 351-54-2
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point:
Formel:
C₈H₇FO₂ Kogepunkt: 129…132 °C (11 mmHg) Smeltepunkt: 34…35 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003349 CAS-nummer: 351-54-2 EINECS: 206-514-3 |