Pentafluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
147090025 147090100 147090500
ACRO147090025EA 314 DKK
ACRO147090025 ACRO147090100 ACRO147090500
Pentafluorbenzaldehyd 98%
Pentafluorobenzaldehyde
Formel: C₇HF₅O
Kogepunkt: 164…166 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 1,588 g/cm³
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003303
CAS-nummer: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %