4-Fluorbenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A15383.14
A15383.22
A15383.36
A15383.14EA
420
DKK
A15383.14
A15383.22
A15383.36
4-Fluorbenzaldehyd ≥98%
4-Fluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 459-57-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: -10°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 385857
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003378
Formel:
C₇H₅FO Kogepunkt: 180…181 °C Smeltepunkt: –10 °C Massefylde: 1,175 Flammepunkt: 56 °C (133 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003378 CAS-nummer: 459-57-4 EINECS: 207-293-6 UN nummer: 1989 ADR: 3,III |