4-Fluorbenzaldehyd 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
156150500 156152500 156150010
ACRO156150500EA 555 DKK
ACRO156150500 ACRO156152500 ACRO156150010
4-Fluorbenzaldehyd 98+%
4-Fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO
Kogepunkt: 181 °C (758 mmHg)
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003378
CAS-nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN nummer: 1989
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %