3-Fluorbenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11396.09
A11396.18
A11396.30
A11396.09EA
389
DKK
A11396.09
A11396.18
A11396.30
3-Fluorbenzaldehyd ≥97%
3-Fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 456-48-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 970178
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003348
Formel:
C₇H₅FO Kogepunkt: 173 °C Massefylde: 1,174 Flammepunkt: 56 °C (132 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003348 CAS-nummer: 456-48-4 EINECS: 207-266-9 UN nummer: 1989 ADR: 3,III |