3,5-Difluorbenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16917.03
A16917.06
A16917.14
A16917.03EA
429
DKK
A16917.03
A16917.06
A16917.14
3,5-Difluorbenzaldehyd ≥97%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 32085-88-4
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 61-63°/43mm
Beilstein Reference: 2573392
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010329
Formel:
C₇H₄F₂O Kogepunkt: 61…63 °C (43 mmHg) Flammepunkt: 56 °C (132 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010329 CAS-nummer: 32085-88-4 UN nummer: 1989 ADR: 3,III |