2,4-Difluorbenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A17052.06
A17052.14
A17052.06EA
752
DKK
A17052.06
A17052.14
2,4-Difluorbenzaldehyd ≥98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1550-35-2
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 65-66°/17mm
Beilstein Reference: 2243422
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010326
Formel:
C₇H₄F₂O Molekylvægt: 142.1 g/mol Kogepunkt: 65…66 °C (17 mmHg) Smeltepunkt: 2…3 °C Massefylde: 1.299 Flammepunkt: 55 °C (131 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010326 CAS-nummer: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN nummer: 1989 ADR: 3 III |