2,4-Difluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
271470050 271470250
ACRO271470050EA 491 DKK
ACRO271470050 ACRO271470250
2,4-Difluorbenzaldehyd 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Kogepunkt: 65…66 °C (17 mmHg)
Smeltepunkt: 2…3 °C
Massefylde: 1,29 g/cm³
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010326
CAS-nummer: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN nummer: 1989
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %