1,3-Difluorbenzen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
114600100 114600250 114601000
ACRO114600100EA 379 DKK
ACRO114600100 ACRO114600250 ACRO114601000
1,3-Difluorbenzen 99+%
1,3-Difluorbenzen
Formel: C₆H₄F₂
Kogepunkt: 83 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³
Flammepunkt: 2 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000327
CAS-nummer: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %