Magnetiske omrørerplader
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
777 778 779
KART777EA 96.1 DKK
KART777 KART778 KART779
Magnetiske omrørerplader
Omrørere Omrøremagneter
PTFE coated magnetic stirring bars with convex shape for good centring action.
  • Effective stirring action
  • Suitable for food stuff