1,2-Difluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10377.09 A10377.18 A10377.30
A10377.09EA 613 DKK
A10377.09 A10377.18 A10377.30
1,2-Difluorbenzen ≥98%
1,2-Difluorbenzen
Purity: 98+% CAS No.: 367-11-3 Molecular Formula: C6H4F2 Formula Weight: 114.09 Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Characteristic Melting Point: -34° Boiling Point: 92-94° Beilstein Reference: 1905113 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000284
Formel: C₆H₄F₂
Molekylvægt: 114.09 g/mol
Kogepunkt: 92…94 °C
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 1.171
Flammepunkt: 1 °C (33 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000284
CAS-nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN nummer: 1993
ADR: 3 II