1,2-Difluorbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
155150100 155150500
ACRO155150100EA 433 DKK
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-Difluorbenzen 98%
1,2-Difluorbenzen
Formel: C₆H₄F₂
Molekylvægt: 114.09 g/mol
Kogepunkt: 92
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 1.158 g/cm³
Flammepunkt: 2 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000284
CAS-nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %